Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
12 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.540,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.540,00
Quality Segment
usage
sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart
color
red
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Es ist kein zusätzlicher Ladefarbstoff erforderlich, da die PCR-Reaktionsmischung einen REDTaq®-Farbstoff für das direkte und praktische Auftragen auf ein Agarosegel für die Analyse enthält
- Die Hot-Start-Eigenschaft ermöglicht eine Vorbereitung bei Raumtemperatur ohne eine vorzeitige Taq-DNA-Polymeraseaktivität
- Ready-mix ermöglicht zeitsparende Verfahren
- Reduziertes Kontaminationsrisiko durch mehrere Pipettierschritte und erhöhte Reproduzierbarkeit
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| feature dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart | feature dNTPs included, hotstart: no, Standard PCR | feature dNTPs included, hotstart |
| usage sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications | usage sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications | usage sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions | usage sufficient for 1000 reactions, 12 mL sufficient for 1000 amplifications |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color red | color red | color red | color colorless |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?