Fortfahren mit
N9784
Neutralisierungslösung für Blut
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions
Synonym(e):
DNA neutralization solution, Neutralization buffer DNA extraction
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 852,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions
storage temp.
room temp
General description
Neutralisierungslösung für Blut wird gemeinsam mit Lyselösung für Blut (L3289) für die schnelle Extraktion und Neutralisierung von humaner genomischer DNA aus Vollblut, auf einer Blutkarte getrocknetem Vollblut und kultivierten Säugetierzellen eingesetzt.
Diese Lösung ist eine Komponente der Extract-N-Amp und REDExtract-N-Amp Blut-PCR-Kits
Application
Neutralisierungslösung für Blut wird zum Neutralisieren extrahierter DNA vor der Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Amplifikation eingesetzt.[1][2][3][4][5]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0087N3910L3289
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology, sufficient for 1000 reactions
description
-
description
-
description
sufficient for 100 reactions, Molecular Biology
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
usage
sufficient for 100 reactions
usage
-
usage
-
usage
sufficient for 100 reactions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neutralisierungslösung für Blut
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)