Fortfahren mit
D0632
DL-Dithiothreitol
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
(±)-Dithiothreitol, rac-Dithiothreitol, Dithiothreitol, threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Clelands Reagens, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
color
white
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
general analytical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Dithiothreitol (DTT) ist ein Disulfid-Reduktionsmittel (SH), das in Proteinen und in der Aminosäure Cystein vorkommt. Es reduziert eine Disulfidbindung, indem es einen Sechsmembranring bildet und einen Thiol-Disulfid-Austausch einleitet. Es ist ein fast 7-mal stärkeres Reduktionsmittel als βME und daher in niedrigeren Konzentrationen wirksam.
Application
DTT wird wie folgt verwendet:
  • als einer der Reaktanten bei der Reduktion und Alkylierung von αs1-Casein, dem Hauptallergen von Kuhmilch′.[1]
  • als Bestandteil des Mediums für die Demembranierung und Reaktivierung von Spermien.[2]
  • zum Erhalt der Stabilität des Enzyms, da Thiol die aktiven Stellen des Biokatalysators wirksam schützt.[3]
  • als Reduktionsmittel, um die Spezifität der Reaktion von N-Ethylmaleimid mit Sulfhydrylgruppen zu testen.[4]
  • in der Proteomik-Analyse als In-Solution-Proteinverdauung für die Massenspektrometrie.[5]
  • als Pufferkomponente für die Proteinquantifizierung, zur Herstellung von Waschpuffer, Lysepuffer, Probenpuffer und Proteinelutionspuffer.[6][4]
Ein hervorragendes Reagens, um SH-Gruppen in reduziertem Zustand zu halten; reduziert Disulfide quantitativ. DTT-Zugabe in den Probenpuffer ist ein effektives Mittel um Disulfidbindungen in Proteinen vor der Durchführung einer SDS-PAGE zu reduzieren. DTT kann auch dazu benutzt werden, um die Disulfid-Brücken des Crosslinkers N,N′-bis(acryloyl)cystamin zu spalten und dadurch die Matrix eines Polyacrylamidgels aufzulösen. DTT riecht weniger stechend und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. In der Regel genügt eine sieben Mal kleinere Konzentration an DTT (100 mM) als die, für 2-Mercaptoethanol notwendige (5% v/v, 700 mM).
Biochem/physiol Actions
Dithiothreitol (DTT) wird in großem Umfang bei der chemischen Peptidsynthese und bei biochemischen Präparationen von Thiolproteinen verwendet. Es wird zudem in Studien zur Proteinchemie verwendet, z. B. zur Proteinfaltung und Aktivität von Enzymen. Es wirkt darüber hinaus als Enzymstabilisator, um die DNA-Modifizierung zu stoppen. DTT vermittelt spezifisch die Thiol-Disulfid-Austauschreaktion, um die intra- oder intermolekularen Disulfidbindungen in Biomolekülen vollständig zu reduzieren. Diese Reaktion führt zur Bildung von Thiolen und dem cyclischen Disulfid von DTT.[7]
Features and Benefits
  • DTT in hoher Qualität (HPLC≥98 %), (Titration≥99,0 %)
  • Geeignet für Elektrophorese, Proteomik-Analyse
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43815D5545D9163
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Verwandter Inhalt
Florian Füssl et al.
mAbs, 11(1), 116-128 (2018-10-09)
Charge variant analysis is a widely used tool to monitor changes in product quality during the manufacturing process of monoclonal antibodies (mAbs). Although it is a powerful technique for revealing mAb heterogeneity, an unexpected outcome, for example the appearance of
O Linhart et al.
Reproduction (Cambridge, England), 124(5), 713-719 (2002-11-06)
This study investigated the effects of different environmental conditions on the motility parameters of paddlefish (Polyodon spathula) spermatozoa. Paddlefish spermatozoa demonstrated the following characteristics: (i) all spermatozoa were motile 10 s after activation with a velocity of 130-160 microm s(-1);
Daniel C Marcus et al.
Auditory neuroscience, 1, 101-109 (1994-01-01)
Vestibular dark cell epithelium was isolated from the semicircular canal of gerbils to test the proposal that the sulfhydryl alkylating agent N-ethylmaleimide (NEM) inhibits K(+) secretion by this tissue and does so by reacting with a site in or near
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D0632-10G04061835506194
D0632-1KG04061833557938
D0632-100G04061835518067
D0632-1G04061835506200
D0632-25G04061833557945
D0632-5G04061835515943
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What solvent should you use to dissolve DTT in it? Or can you just use H2O? It is for gel electrophoresis on human serum. D0632 DL-Dithiothreitol
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. DTT is also soluble in ethanol, acetone, ethylate, chloroform, and ether. For gel electrophoresis, a more suitable product would be product D9163. Here is the product data sheet for D9163 which describes solution preparation and use for a gel electrophoresis application: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/917/548/d9163pis.pdf
      Helpful?
  2. Ist eine 1000 mM DTT Lösung in Wasser stabil, wenn man sie einfriert (-20°C)? Ist DTT (5mM D-0632) in einem Pipes-Puffer pH. 7,1 bei 15°C stabil, wenn man die Lösung bei -20°C einfriert?
    1 answer
    1. Stability and storage data for the reconstituted material is unavailable. Generally, a solution of DTT in Hepes buffer, pH 7.75 is stable for one week at 2 to 8 °C if the container is tightly sealed and the solution is protected from atmospheric oxygen by argon or nitrogen. It is recommended to store the solution for one week at 2 to 8 °C as above or to prepare the solution fresh.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. How long can the powder be left out a room temperature?
    1 answer
    1. The long term storage recommendation for this product is refrigerated at 2-8°C, but is shipped at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
      Helpful?
  6. What is the shelf life of this product once the stock solution is made up please? 
    1 answer
    1. A solution of DTT in Hepes buffer, pH 7.75 is stable for one week at 2 to 8 °C if the container is tightly sealed and the solution is protected from atmospheric oxygen by argon or nitrogen.