Merck
D9163
DL-Dithiothreitol
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonym(e):
threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Clelands Reagens, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 112,00
5 G
€ 389,00
25 G
€ 1.520,00
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
assay
≥99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorption
≤0.04 at 280 at 0.02 M
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D55454381543819
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.0% (RT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
40-44 °C, 41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
mp
40-43 °C, 41-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Application
Ein hervorragendes Reagens, um SH-Gruppen in reduziertem Zustand zu halten; reduziert Disulfide quantitativ. DTT-Zugabe in den Probenpuffer ist ein effektives Mittel um Disulfidbindungen in Proteinen vor der Durchführung einer SDS-PAGE zu reduzieren. DTT kann auch dazu benutzt werden, um die Disulfid-Brücken des Crosslinkers N,N′-bis(acryloyl)cystamin zu spalten und dadurch die Matrix eines Polyacrylamidgels aufzulösen. DTT riecht weniger stechend und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. In der Regel genügt eine sieben Mal kleinere Konzentration an DTT (100 mM) als die, für 2-Mercaptoethanol notwendige (5% v/v, 700 mM).
Analysis Note
Zur Verwendung in reduziertem SDS-PAGE geprüft
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liisa Arike et al.
Cell reports, 30(4), 1077-1087 (2020-01-30)
The gastrointestinal tract is covered by a single layer of epithelial cells that, together with the mucus layers, protect the underlying tissue from microbial invasion. The epithelium has one of the highest turnover rates in the body. Using stable isotope
Jon Landa et al.
Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation, 8(1) (2020-11-05)
To describe the clinical syndrome of 4 new patients with seizure-related 6 homolog like 2 antibodies (SEZ6L2-abs), study the antibody characteristics, and evaluate their effects on neuronal cultures. SEZ6L2-abs were initially identified in serum and CSF of a patient with
Baoyi Zhu et al.
Journal of cellular physiology, 235(10), 7370-7382 (2020-02-11)
Smooth muscle cells (SMCs) are characterized by a high degree of phenotypic plasticity. Contractile differentiation is governed by myocardin-related transcription factors (MRTFs), in particular myocardin (MYOCD), and when their drive is lost, the cells become proliferative and synthetic with an
Florentina Negoita et al.
Biochemical and biophysical research communications, 508(3), 775-779 (2018-12-12)
Dysregulation of autophagy has been observed in obesity and type 2 diabetes. Salt-inducible kinase 2 (SIK2), a member of the AMPK-related kinase family, is downregulated in adipocytes from obese or insulin resistant individuals and was previously demonstrated to regulate autophagy
Xueqian Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(10), 7230-7240 (2013-01-25)
In Pichia pastoris, the peroxisomal targeting signal 2 (PTS2)-dependent peroxisomal matrix protein import pathway requires the receptor, Pex7, and its co-receptor Pex20. A conserved lysine (Lys(19)) near the N terminus of Pex20 is required for its polyubiquitination and proteasomal degradation
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Do you have any reference regarding how to perform retest (procedure/sample prep) for related parameter stated in CoA for this material?
    1 answer
    1. As per M-Clarity, test methods cannot be shared for an MQ200 quality level material.
      Helpful?
  2. may i know if this product is suitable for enzyme extraction?
    1 answer
    1. This product is tested and found suitable for use in SDS-PAGE (electrophoresis); although it may work just fine, it is not recommended for enzyme extraction. Product D9779, which is a different grade of the same chemical, is tested for Protease, with a specification of "None Detected", so it is recommended for enzyme extraction.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf