Merck
43815
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (RT)
Synonym(e):
(±)-Dithiothreitol, rac-Dithiothreitol, Dithiothreitol, threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Clelands Reagens, DTT
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
1719757
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161504
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (RT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH-Wert
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.100
SMILES String
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChIKey
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dithiothreitol (DTT) ist ein Thiol-reduzierendes Reagenz, das die Disulfid-Gruppen (SH) in biologischen Molekülen quantitativ reduziert. Es zielt insbesondere auf die Disulfidbrücke des Kreuzkupplers N,N′-bis(acryloyl)cystamin ab, um die Matrix von Polyacrylamidgel aufzubrechen. DTT hat einen weniger stechenden Geruch und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. Für gewöhnlich ist eine siebenmal geringere Konzentration DTT (100 mM) effektiver als 2-Mercaptoethanol (5 % v/v, 700 mM).
Anwendung
DTT wird verwendet:
  • Als Enzymstabilisator, um die Exebacase-Stabilität aufrechtzuerhalten
  • Zur Peptidextraktion und Proteindenaturierung
  • Bei der Probenpräparation und zur Umkehrung von Formaldehyd-Querverbindungen vor Massenspektrometrie
  • Als Pufferkomponente bei der Synaptogliosom-Extraktion
Ein hervorragendes Reagens, um SH-Gruppen in reduziertem Zustand zu halten; reduziert Disulfide quantitativ. DTT-Zugabe in den Probenpuffer ist ein effektives Mittel um Disulfidbindungen in Proteinen vor der Durchführung einer SDS-PAGE zu reduzieren. DTT kann auch dazu benutzt werden, um die Disulfid-Brücken des Crosslinkers N,N′-bis(acryloyl)cystamin zu spalten und dadurch die Matrix eines Polyacrylamidgels aufzulösen. DTT riecht weniger stechend und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. In der Regel genügt eine sieben Mal kleinere Konzentration an DTT (100 mM) als die, für 2-Mercaptoethanol notwendige (5% v/v, 700 mM).
Biochem./physiol. Wirkung
Dithiothreitol (DTT) wird in großem Umfang bei der chemischen Peptidsynthese und bei biochemischen Präparationen von Thiolproteinen verwendet. Auch in der Proteinchemie kommt DTT für Studien zur Proteinfaltung und Enzymaktivität zum Einsatz. Dieses Reagenz leitet die Thiol-Disulfid-Austauschreaktion ein, um die intra- oder intermolekularen subatomischen Disulfidbindungen in Biomolekülen vollständig zu reduzieren. Diese Reaktion führt zur Bildung von Thiolen und dem cyclischen Disulfid von DTT.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Pulver in BioUltra-Qualität für den Einsatz in der Molekularbiologie
  • Unlöslich, frei von DNase, RNase, Phosphatase und Protease, besteht den Filtertest.
  • Streng überprüft und frei von Spurenmetallen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Isolierung von RNA mit Guanidinium-Salzen. Der Einschluss eines Reduktionsmittels fördert die Denaturierung durch Aufbrechen intramolekularer Protein-Disulfidbindungen.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Immunoprecipitation of Ribosome-Bound mRNAs from Astrocytic Perisynaptic Processes of the Mouse Hippocampus
Mazare N, et al.
STAR protocols (2022)
Generation of cell-type-specific proteomes of neurodevelopment from human cerebral organoids
Melliou S and Diamandis P
STAR protocols (2022)
Jun T Oh et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 65(7), e0258720-e0258720 (2021-04-28)
Exebacase (CF-301) belongs to a new class of protein-based antibacterial agents, known as lysins (peptidoglycan hydrolases). Exebacase, a novel lysin with antistaphylococcal activity, is in phase 3 of clinical development. To advance into the clinic, it was necessary to develop
John C Lukesh et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4057-4059 (2012-02-23)
Dithiothreitol (DTT) is the standard reagent for reducing disulfide bonds between and within biological molecules. At neutral pH, however, >99% of DTT thiol groups are protonated and thus unreactive. Herein, we report on (2S)-2-amino-1,4-dimercaptobutane (dithiobutylamine or DTBA), a dithiol that
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.