Merck
T1503
Sigma-Aldrich
Trizma® Base
≥99.9% (titration), crystalline, primary standard, aminopeptidase substrate
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
product name
Trizma® Base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Qualitätsniveau
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Assay
≥99.9% (titration)
Form
crystalline
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
ELISA: suitable
protein extraction: suitable
Farbe
white
pH-Wert
10.5-12
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C
ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Absorption
≤0.05 at 290 nm at 40%
Eignung
suitable for Western blot
suitable for electrophoresis
Anwendung(en)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tris(hydroxymethyl)aminomethan ist üblicherweise bekannt als Trometamol, Tris-Base oder Trizma®-Base und spielt als biologischer Puffer bei verschiedenen Forschungsanwendungen eine entscheidende Rolle. Mit seinem optimalen pKa-Wert von 8,1 wird es bevorzugt in Pufferformulierungen wie Tris-Acetat-EDTA (TAE) und Tris-Borat-EDTA (TBE) verwendet, wobei es den pH-Wert für viele verschiedene lebende Organismen innerhalb des physiologischen Bereichs (pH 7 bis 9) erhält. In der Forschung ist jedoch bei der Untersuchung von Proteinen Vorsicht geboten, da Tris die Aktivität bestimmter Enzyme beeinträchtigen kann.
Tris-Base findet Anwendung als basimetrischer Standard, ob als Puffer oder als entscheidender Bestandteil in Puffermischungen, einschließlich Tris-EDTA(TE)-Puffer, TAE-Puffer, TBE-Puffer usw. Es zeichnet sich durch Reinheit, eine wesentliche Stabilität und relative Nicht-Hygroskopizität aus, wodurch es für Labore eine zuverlässige Wahl darstellt. In diesen Umgebungen ist Tris-Base für die Vorbereitung von Puffern, die mit biologischen Flüssigkeiten kompatibel sind, unverzichtbar und dient als Standard-pH-Lösung. Es unterstützt verschiedene Laborverfahren wie Laktatdehydrogenase-Assays, die In-situ-Hybridisierung und Proteinextraktion aus Zellen. Die Vielseitigkeit von Tris-Base erstreckt sich auf die Zellbiologie, Biochemie und Proteinforschung und trägt wesentlich zu Untersuchungen zur Zellmembranpermeabilität und Puffervorbereitung bei.
Anwendung
Trizma® wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als Bestandteil von H-Puffer (Zelldissoziationspuffer)
  • zum Waschen und zur Sättigung der Wells in immunenzymatischen Double-Sandwich-ELISA-Verfahren
  • als Testpuffer für die Rekonstitution von extrahierten und getrockneten Proteinproben
  • zur Herstellung von Tris-HCl-Puffer für die Stabilisierung von Proteinen
  • als Puffer zur Extraktion von Carotinoiden aus Knollen
  • als Bestandteil des Probenpuffers bei der Proteinextraktion vor dem Western-Blot
  • als Bestandteil des Probenpuffers für die Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE)
  • zur Herstellung von simulierter Körperflüssigkeit (SBF) für einen Calciumphosphat(CaP)-Resorptionstest
  • als Puffer für die Polydopamin(PDA)-Abscheidung auf einem Edelstahlsubstrat
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Effiziente Pufferung innerhalb des pH-Bereichs von 7 bis 9 mit einem pKa-Wert von 8,1 (25 °C)
  • Bestätigte geringe Schwermetallkontamination, geeignet für verschiedene Anwendungen
  • Geeignet für die Zellbiologie und biochemische Forschung
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vergleichbares Produkt
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Osteoprotective action of low-salt diet requires myeloid cell?derived NFAT5
Schroder A, et al.
JCI insight, 4(23) (2019)
F Foudrinier et al.
Journal of clinical microbiology, 41(4), 1681-1686 (2003-04-12)
The clinical value of immunoenzymatic (enzyme-linked immunosorbent assay) detection of anti-Toxoplasma immunoglobulin E (IgE) was assessed by studying 2,036 sera from 792 subjects, comprising seronegative controls and subjects with acute, active, reactivated, or congenital toxoplasmosis. Included were nonimmunized adults; pregnant
Biochemical isolation of insoluble tau in transgenic mouse models of tauopathies.
Sigurdsson E.M., Calero M., and Gasset M, (eds.)
Amyloid Proteins: Methods and Protocols, 473-491 (2012)
Tribological performance of polydopamine + Ag nanoparticles/PTFE thin films
Choudhury D, et al.
Tribology International, 144 (2020)
Rune Ehrenreich Kuhre et al.
Peptides, 55, 52-57 (2014-02-04)
XXX: Measurements of plasma concentrations of the incretin hormone GLP-1 are complex because of extensive molecular heterogeneity. This is partly due to a varying and incompletely known degree of C-terminal amidation. Given that virtually all GLP-1 assays rely on a
Protokolle
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Carboxypeptidase A activity measured via continuous spectrophotometric rate determination assay with hippuryl-L-phenylalanine substrate.
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
Alle anzeigen