Merck
646563
DL-Dithiothreitol -Lösung
1 M in H2O
Synonym(e):
(±)-threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol -Lösung, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
Form:
liquid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1 M in H2O
density
1.04 g/mL at 20 °C, 1.035 g/mL at 25 °C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
43816D9779D0632
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.04 g/mL at 20 °C, 1.035 g/mL at 25 °C
density
1.04 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
concentration
1 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
-
concentration
-
General description
Dithiothreitol (DTT) wird in Proteomikanwendungen eingesetzt, um die Sulfhydrylgruppen (-SH) im reduzierten Zustand zu erhalten sowie für die quantitative Reduktion von Disulfidgruppen (-S-S-). Es ist ein häufig in Puffern eingesetztes Reagens, da es die Oxidationsstufe einer Proteinprobe reduzieren und die Enzymaktivität erhalten kann. DTT wird bei der Reduktion von anderen Disulfiden in Lösung zu zyklischem Disulfid oxidiert.
Dithiothreitol ist ein wirksames Reduktionsmittel für die Proteinanalyse. Dieses versiegelte Ampullenformat ist praktisch und leicht zu verwenden, wenn Proben für die Elektrophorese oder andere Anwendungen hergestellt werden, und vermeidet Abfall sowie einen Potenzverlust.
Application
DL-Dithiothreitol-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • In der Western-Blot-Analyse
  • als Ergänzung zu Lysepuffer zum Untersuchen ihrer Wirkung auf die Spermienlyse
  • als Komponente von kaltem Homogenisierungspuffer und gekühltem Waschpuffer für die Isolierung von Zellkernen aus gefrorenem Rattengewebe
  • in SDS-PAGE, Chromatografie, Modifikation von Cystein-haltigen Verbindungen
Features and Benefits
Niedrige Toxizität und weniger Geruch im Vergleich zu anderen Thiolverbindungen.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Willem-Jan M Schellekens et al.
Critical care (London, England), 18(1), R28-R28 (2014-02-11)
Diaphragm weakness induced by prolonged mechanical ventilation may contribute to difficult weaning from the ventilator. Hypercapnia is an accepted side effect of low tidal volume mechanical ventilation, but the effects of hypercapnia on respiratory muscle function are largely unknown. The
Yukari Yamane-Sando et al.
MicrobiologyOpen, 3(2), 196-212 (2014-02-11)
Sphingolipids are a family of eukaryotic lipids biosynthesized from sphingoid long-chain bases (LCBs). Sphingolipids are an essential class of lipids, as their depletion results in cell death. However, acute LCB supplementation is also toxic; thus, proper cellular LCB levels should
I Dzneladze et al.
Leukemia, 29(7), 1485-1495 (2015-03-05)
In this study, we investigated the role of inositol polyphosphate-4-phosphatase, type-II (INPP4B) in acute myeloid leukemia (AML). We observed that AML patients with high levels of INPP4B (INPP4B(high)) had poor response to induction therapy, shorter event-free survival and shorter overall
Calista K L Ng et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3163-3171 (2015-02-26)
mRNA decay is an essential and active process that allows cells to continuously adapt gene expression to internal and environmental cues. There are two mRNA degradation pathways: 3' to 5' and 5' to 3'. The DCPS protein is the scavenger
Jian Ye et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005196-e1005196 (2015-10-03)
Aberrant viral RNAs produced in infected plant cells serve as templates for the synthesis of dsRNAs. The derived virus-related small interfering RNAs (siRNA) mediate cleavage of viral RNAs by post-transcriptional gene silencing (PTGS), thus blocking virus multiplication. Here, we identified
Verwandter Inhalt
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is the DTT supplied in a glass ampule?
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged in a 2 mL clear glass sealed ampule.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the ideal storage temperature for this product? Most DTT solutions must be stored at -20, but this was shipped at RT. 
    1 answer
    1. In the original sealed ampule, this product is stable for at least two years at room temperature. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/629/609/646563dat.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. after opening the ampule is DTT still usable or only single use?
    1 answer
    1. This product is intended for single use. The stability of the solution after opening the ampule has not been determined. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/629/609/646563dat.pdf
      Helpful?
  6. how to use DDT
    1 answer
    1. 646563 (DL-Dithiothreitol solution, DTT) could be applied for research, such as western blot analysis, lysis buffer, etc. The procedure of SDS-PAGE sample preparation with DTT has been listed in the datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/629/609/646563dat.pdf
      For other applications, please check the "Peer Reviewed Papers" section on the web for more literature: https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/646563
      Helpful?
  7. What is the expiration time for this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  8. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. This product is stored in room temperature. Store tightly closed in a dry and well-ventilated place. Please see section 7 of the Safety Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/646563