Fortfahren mit
93285
2,4,6-Tri-(2-pyridyl)-s-triazin
for spectrophotometric det. of Fe, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,4,6-Tris-(2-pyridyl)-s-triazin, TPTZ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 648,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.33
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-965-9
Beilstein/REAXYS Number:
282581
MDL number:
€ 45,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
lumps
quality
for spectrophotometric det. of Fe
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
loss
≤0.1 wt. % loss on drying
mp
247-249 °C (lit.), 248-252 °C
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
InChI key
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
General description
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin ist eine Case- und Koft-Verbindung, die im Allgemeinen bei der Bestimmung von Eisen in einer kolorimetrischen Analyse verwendet wird.
Application
  • Fe(II/III) and Mn(II) complexes based on 2,4,6-tris(2-pyridyl)-triazine: synthesis, structures, magnetic and biological properties.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Synthese und strukturelle Charakterisierung von Eisen- und Mangankomplexen mit 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin. Die Studie unterstreicht die Rolle der Substanz bei der Bildung von Komplexen mit einzigartigen magnetischen und biologischen Eigenschaften, wodurch sie sich für Anwendungen in der Materialwissenschaft und Biochemie eignet (Baca et al., 2022).
  • Development of spray-dried N-acetylcysteine dry powder for inhalation.: In diesem Artikel wird die Formulierung eines sprühgetrockneten Pulvers unter Verwendung von 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin zur Verbesserung der Wirkstoffabgabe in Lungensystemen erörtert. Dieses Verfahren verbessert die Stabilität und Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs und bestätigt die Vielseitigkeit der Verbindung bei pharmazeutischen Anwendungen (Ricci et al., 2023).
  • Determination of Antioxidant, Anti-Alzheimer, Antidiabetic, Antiglaucoma and Antimicrobial Effects of Zivzik Pomegranate (Punica granatum)-A Chemical Profiling by LC-MS/MS.: In dieser Studie wird 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin zur chemischen Profilierung von Granatapfelextrakten verwendet, um deren Potenzial bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen zu beurteilen. Die Ergebnisse bestätigen die Rolle der Verbindung für eine verbesserte LC-MS/MS-Analyse zum Nachweis bioaktiver Verbindungen in Naturprodukten (Gulcin et al., 2023).
  • Photoprotection and Antiaging Activity of Extracts from Honeybush (Cyclopia sp.)-In Vitro Wound Healing and Inhibition of the Skin Extracellular Matrix Enzymes: Tyrosinase, Collagenase, Elastase and Hyaluronidase.: In dieser Forschungsarbeit wird 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin zur Untersuchung der Auswirkungen von Honigbuschextrakten auf die Hautgesundheit verwendet. Der Nutzen der Substanz in der dermatologischen Forschung und ihre Wirksamkeit für verbesserte analytische Methoden zur Untersuchung pharmakologischer Aktivitäten werden dargelegt (Ochocka et al., 2023).
  • Comprehensive Phytochemical Content by LC/MS/MS and Anticholinergic, Antiglaucoma, Antiepilepsy, and Antioxidant Activity of Apilarnil (Drone Larvae).: In diesem Artikel wird der Einsatz von 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin bei der LC/MS/MS-Analyse von Drohnenlarvenextrakten erörtert und deren potenzielle pharmakologische Aktivität beurteilt. Die Studie unterstreicht die wesentliche Rolle der Verbindung für eine verbesserte Sensitivität und Spezifität bei massenspektrometrischen Methoden (Gülçin et al., 2023).
Other Notes
Reagens für den spektrophotometrischen Nachweis von Fe(II) und von Gesamt-Fe
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T12538295082940
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
loss
≤0.1 wt. % loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
247-249 °C (lit.), 248-252 °C
mp
247-249 °C (lit.)
mp
≥300 °C
mp
-
form
lumps
form
-
form
solid
form
crystals
quality
for spectrophotometric det. of Fe
quality
-
quality
for spectrophotometric det. of Fe
quality
for spectrophotometric det. of Fe
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tri-(2-pyridyl)-s-triazin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2, 4, 6-Tripyridyl-s-triazine as reagent for iron. Determination of iron in limestone, silicates, and refractories.
Collins, Peter F., Harvey Diehl, and G. Frederick Smith.
Analytical Chemistry, 31.11, 1862-1867 (1959)
P.F. Collins et al.
Analytical Chemistry, 31, 1862-1862 (1959)
J. Flock et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346, 667-667 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
93285-25G04061835294244
93285-5G04061835294251
93285-1G04061835294237
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf