Merck
11880
Supelco
Bathophenanthrolin
for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0%
Synonym(e):
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin, BPhen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.40
Beilstein:
261048
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Form
solid
Qualität
for spectrophotometric det. of Fe in serum
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
218-222 °C
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChIKey
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bathophenanthrolin (BPhen) ist ein Chelatbildner und spezifisch für Eisen(II)-Ionen.
Anwendung
Bathophenanthrolin wurde in einer hochempfindlichen und selektiven nichtextraktiven Quenchofluorimetrie-Methode verwendet, um Palladium (II) in μg/L zu bestimmen. Es kann auch als Pufferschicht zur Verbesserung der Leistung von organischen Photovoltaikzellen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Für die Bestimmung von Eisen in Serum und in Urin; für die Bestimmung von Eisen(II) in Anwesenheit von Eisen(III); für die Bestimmung des Gesmamteisengehalts.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R.D. Perry et al.
Analyst, 102, 114-114 (1977)
M.J. Seven, R.E. Peterson
Analytical Chemistry, 30, 2016-2016 (1958)
L.E. Leon et al.
Analytical Chemistry, 53, 706-706 (1981)
T Mizuno
Talanta, 19(3), 369-372 (1972-03-01)
Traces of iron(II) (1-30 ppM) in the presence of iron(III) were determined (error <10%) by the bathophenanthroline method. Interference of iron(III) was eliminated by masking with sodium pyrophosphate (2.5-60 mg). The iron(II) complex was extracted with n-butanol, at pH 4.2-4.7.
A nonextractive quenchofluorimetric method for the determination of palladium (II) at ?g/L levels using bathophenanthroline.
Microchimica Acta, 139-144 (1999)