Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 56,50 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 188,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97.0%
form
solid
quality
for spectrophotometric det. of Fe
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
~7% water
mp
≥300 °C
cation traces
Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Mo: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, V: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1
InChI key
ZGVNYCXXBQPDPQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| form solid | form powder | form powder | form crystals |
| assay 97.0% | assay - | assay - | assay ≥99.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp ≥300 °C | mp ≥300 °C | mp ≥300 °C | mp - |
| impurities ~7% water | impurities - | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(2-Pyridyl)-5,6-Diphenyl-1,2,4-Triazin-4′,4′′-Disulfonsäure Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?