Fortfahren mit
77500
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V, ≥99.0%
Synonym(e):
o-Phenanthrolin Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-629-2
Beilstein/REAXYS Number:
4008096
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC), ≥99.0% (NT), ≥99.0%
Form:
crystals
€ 59,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
crystals
quality
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
ign. residue
≤0.05%
mp
100-104 °C (lit.), 99-104 °C
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤20 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Cr: ≤20 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤20 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
General description
1,10-Phenanthroline monohydrate is a chelating agent.
Application
It has been used in preparing 0.1 % phenanthroline solution. In another study, 80μl of 1,10-Phenanthroline monohydrate was used along with nanoparticles to measure iron content using colorimetric assay.3 It may be used in the preparation of [Mn(1,10-phen)2(mal)].2H2O.
Im Komplex mit Kupfer besitzt es Nuklease-Aktivität, was zur Untersuchung von DNA-Protein-Interaktionen ausgenutzt wird.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor von Metalloproteasen; bildet Chelate mit Eisen, Zink und anderen zweiwertigen Metallen. Wirksam im Konzentrationsbereich von 1-10 mM.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9375516705P13002
description
for the spectrophotometric determination of Fe, Pd, V, ≥99.0%
description
reagent grade
description
A metal chelating agent that prevents the induction of chromosomal aberrations in streptozotocin-treated cells.
description
97%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (HPLC), ≥99.0% (NT)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
100-104 °C (lit.), 99-104 °C
mp
100-104 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
crystals
form
powder
form
solid
form
solid
cation traces
Zn: ≤20 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Co: ≤20 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Cd: ≤20 mg/kg, Mn: ≤20 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cr: ≤20 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)