Fortfahren mit
51158
Bis-(1-methyl-2-imidazolyl)-keton
for photometric determination of Fe(II), ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
BMIK, Bis-(1-methyl-2-imidazolyl)-methanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
914434
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
SMILES string
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Hochselektiver kolorimetrischer Indikator für Fe(II) in wässrigen Proben.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Syntheses and structures of mononuclear manganese(II) complexes bearing bis(1-methylimidazol-2-yl)ketone ligands
L. Peters, M.-F. Tepedino, T. Haas, E. Hubner, U. Zenneck, N. Burzlaff
Inorgorganica Chimica Acta, 362, 2678-2685 (2009)
Iron-Catalyzed Oxidation of Bis(imidazo1-2-yl)methane into Bis(imidazo1-2-yl) Ketone
C. Cuillot, E. Mulliez, P. Leduc, J.-C. Chottardl
Inorganic Chemistry, 29, 579-581 (1990)