Fortfahren mit
11890
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Trihydrat
for the spectrophotometric det. of Fe, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin-disulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatriumbathophenanthrolindisulfonat Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H14N2Na2O6S2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
590.53
MDL number:
EC Number:
258-152-0
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
23151817
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
€ 293,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
quality
for the spectrophotometric det. of Fe
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
Application
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate was used in double electrochemical covalent coupling method for the fabrication of sensitive amperometric immunosensor, which was based on electro-click chemistry and diazonium chemistry. It was also used in an experimental study based upon, correlating the iron content with the activity, preparation and reconstituting the apoenzyme phenylamine hydroxylase.[1]
Other Notes
Water soluble reagent for the determination of iron; in serum[2]; For the determination of iron(II) by thermal lensing spectrophotometry
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1375146617126225
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
98%
assay
≥78.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
cation traces
Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
quality
for the spectrophotometric det. of Fe
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)