Fortfahren mit
71738
Natrium-Ionophor V
Selectophore, function tested
Synonym(e):
4-Octadecanoyloxymethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-o-phenylendioxydiacetamid, ETH 4120
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H88N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
849.28
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
liquid
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCc1ccc(OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(OCC(=O)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c1
InChI
1S/C53H88N2O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-28-37-53(58)61-41-44-38-39-49(59-42-51(56)54(45-29-20-16-21-30-45)46-31-22-17-23-32-46)50(40-44)60-43-52(57)55(47-33-24-18-25-34-47)48-35-26-19-27-36-48/h38-40,45-48H,2-37,41-43H2,1H3
InChI key
HSRJLFJSCKIVPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
Lösung in 0.5 mL Heptan
Other Notes
Sehr lipophiler Natrium-Ionophor für chemische Sensoren mit langer Lebensdauer
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P. Gehrig et al.
Analytica Chimica Acta, 233, 295-295 (1990)