Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H71N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
641.97
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
262-643-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
liquid
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)COCC(CC)(COCC(=O)N(C)CCCCCCC)COCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C36H71N3O6/c1-8-12-15-18-21-24-37(5)33(40)27-43-30-36(11-4,31-44-28-34(41)38(6)25-22-19-16-13-9-2)32-45-29-35(42)39(7)26-23-20-17-14-10-3/h8-32H2,1-7H3
InChI key
PMECOBBGCPFYPP-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Other Notes
Neutral ionophore for liquid-membrane electrodes of high selectivity for Na+:; R.A. Steiner, M. Oehme, D. Ammann, W. Simon,; Patents: SZ 605661+ GB 1432807; IT 987080; US 3957607; DT-OS 2319365; FR 73.14839; JPN (pend.) 50-073017
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?