Merck
71715
Supelco
Natrium-Ionophor I - Membran A
Selectophore, function tested
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Komponenten
Composition;
1.0 wt% Sodium Ionophore I (71732)
66.0 wt% Bis(1-butylpentyl) decane-1,10-diyl diglutarate (ETH 469) (30585)
33.0 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Sonstige Hinweise
Ionenselektive Polymermembran zur Bestimmung von Natrium in unverdünntem Serum oder Urin mit ISE[1]
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Anker et al.
Clinical chemistry, 29(8), 1508-1512 (1983-08-01)
We present an improved Na+-selective liquid membrane electrode for measurement of Na+ concentrations in both undiluted serum and urine. The values for urinary Na+ obtained with the ion-selective electrode agree well with those obtained with the flame photometer. The correlation