Fortfahren mit
71734
Natrium-Ionophor III
Selectophore, function tested
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-o-phenylendioxydiacetamid, ETH 2120
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.330,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H52N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
552.79
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
€ 329,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
quality
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C34H52N2O4/c37-33(35(27-15-5-1-6-16-27)28-17-7-2-8-18-28)25-39-31-23-13-14-24-32(31)40-26-34(38)36(29-19-9-3-10-20-29)30-21-11-4-12-22-30/h13-14,23-24,27-30H,1-12,15-22,25-26H2
InChI key
GKRBLFCTFPAHMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium ionophore III is generally used for preparing ion-selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
It may be used in the preparation of vulcanizing-type silicone rubber-based sodium-selective membrane electrode.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore suitable for the assay of Na+-activity in blood, plasma, serum. etc. with a solvent polymeric membrane electrode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
717479320663082
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
liquid
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)