Fortfahren mit
71745
Natrium-Ionophor IV
Selectophore™, function tested
Synonym(e):
2,3:11,12-Didecalino-16-crown-5, 2,6,13,16,19-Pentaoxapentacyclo[18.4.4.47,12.01.20.07,12]dotriacontan, DD-16-C-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.65
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1COC23CCCCC2(CCCC3)OCCOCCOC45CCCCC4(CCCC5)OC1
InChI
1S/C27H46O5/c1-5-14-26-15-6-2-11-24(26,10-1)29-18-9-19-30-25-12-3-7-16-27(25,17-8-4-13-25)32-23-21-28-20-22-31-26/h1-23H2/t24-,25-,26+,27+
InChI key
ISSCXMQDZJDLSO-PVCJUVKBSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Natrium-Ionophor mit extrem hoher Selektivität für Na gegenüber K (1000:1)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
717392119863088
description
Selectophore™, function tested
description
Selectophore™, function tested
description
Selectophore™, function tested
description
Selectophore™, function tested
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)