Merck
71739
Natrium-Ionophor VI
Selectophore, function tested
Synonym(e):
Dodecylmethylmalonsäure-bis-[(12-crown-4)-methylester], Bis([(12-crown-4)-methyl]-dodecylmethylmalonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H62O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
662.85
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4221107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
liquid
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(C)(C(=O)OCC1COCCOCCOCCO1)C(=O)OCC2COCCOCCOCCO2
InChI
1S/C34H62O12/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-34(2,32(35)45-28-30-26-41-20-18-37-14-16-39-22-24-43-30)33(36)46-29-31-27-42-21-19-38-15-17-40-23-25-44-31/h30-31H,3-29H2,1-2H3
InChI key
FJSZDECKJYYBGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Other Notes
Makrocyklische Polyether mit wiederholenden (-CH2CH2O)-Einheiten. Die Verbindungen sind ionophorisch (formhaltige Komplexe mit Kationen).
Sodium ionophore for assaying Na+-activities with grafted wire sodium-selective electrodes. It can be used either in a liquid membrane or in a PVC solid membrane
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)