Unfortunately, no measurements or empirical values beyond the listed 25 °C are available.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 186,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10-25% KCl (T)
conductivity
297000-303000 μS/cm at 25 °C
density
1.063-1.135 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) cleaning products |
| concentration 10-25% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conductivity 297000-303000 μS/cm at 25 °C | conductivity 4950-5050 μS/cm at 25 °C | conductivity 396.0-404.0 μS/cm at 25 °C | conductivity 2970-3030 μS/cm at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leitfähigkeitsstandard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 579475-5G | 04061831811230 |
| 66337-500ML | 04061837908958 |
-
Gib es zu diesem Standard auch Mess- oder Erfahrungswerte bei anderen Temperaturen? Oder ein Temperatur-Kompensations-Faktor um z.B. auch bei 20 oder 30 °C zu messen und auf 25 °C zu kompensieren?