Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 183,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
9900-10100 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) cleaning products |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C | density 0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C |
| concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) | concentration ≤2.5% KCl (T) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leitfähigkeitsstandard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?