Fortfahren mit
41303
Leitfähigkeitsstandard
conductivity 400 μS/cm at 25 °C
Synonym(e):
Conductivity Calibration Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
396.0-404.0 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
Application
Calibration standard for conductivity meter verification.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
663374434851715
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
density
1.063-1.135 g/cm3 at 20 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
10-25% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leitfähigkeitsstandard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
41303-500ML04061837908699