Fortfahren mit
06949
Leitfähigkeitsstandard
conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
Application
Analytical standard for conductivity meter calibration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
037290681106999
description
conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
description
conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
description
conductivity 200 μS/cm at 25 °C
description
conductivity 500 μS/cm at 25 °C, ≤2.5% KCl (T)
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
conductivity
990.0-1010.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
198000-202000 μS/cm at 25 °C
conductivity
198.0-202.0 μS/cm at 25 °C
conductivity
495.0-505.0 μS/cm at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
10-25% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leitfähigkeitsstandard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this line of solutions traceable to NIST SRM 999?
    1 answer
    1. This product is not traceable to NIST SRM 999. Please see the link below to review NIST-traceable Certified Reference Material that may be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/cond1412