Fortfahren mit
56890
Leitfähigkeitsstandard
conductivity 300 μS/cm at 25 °C
Synonym(e):
Conductivity Calibration Solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
conductivity
297.0-303.0 μS/cm at 25 °C
density
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
General description
Conductivity standard is used for the calibration of conductivity measurements. The conductivity standard solution, which can be used for conductivity measurements can be sodium chloride or potassium chloride solution of a definite concentration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
413034434851715
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
concentration
≤2.5% KCl (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leitfähigkeitsstandard
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bela G, et al.
Analysis and Analyzers (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
56890-500ML04061838351593