Merck
59777
Supelco
Leitfähigkeitsstandard
conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
Synonym(e):
Conductivity Calibration Solution
Größe auswählen
500 ML
€ 165,00
€ 165,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 165,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 165,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
2.5-10% KCl (T)
Leitfähigkeit
99000-101000 μS/cm at 25 °C
Dichte
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Anwendung
Itis intended for use as a standard for conductivity meter calibration.
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)