The connector used for this electrode body has the fitting LEMO type FFS.0A.250.FTAE33.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 577,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Zur Montage von ionenselektiven Membranen, Elektrodenkabel (Fluka® 45135, 45136) nicht eingeschlossen
Electrode Body ISE (Philips IS-561) was used to incorporate solvent polymeric membranes, during an experimental investigation done to study the correlation between the chemical structure and potentiometric ion-selectivity of biscrown ether derivatives.[1]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line - | product line Selectophore™ |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description - | description for ion-selective electrodes |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Róbert Bereczki et al.
The Analyst, 130(1), 63-70 (2004-12-23)
The synthesis of a novel covalently immobilized crown ether based potassium ionophore is presented. Apart from previously proposed methods for the preparation of PVC linked ionophores based on the chemical modification of functionalized PVC polymers, the hereby proposed procedure involves
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 45137-1EA | 04061833371084 |
| 45136-1EA | 04061833363263 |
| 45135-1EA | 04061833301036 |
| 74396-1EA | 04061826679395 |
-
What type of connector does this probe utilize?