Fortfahren mit
62567
Lithium-Ionophor VI
Selectophore, function tested, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
6,6-Dibenzyl-1,4,8-11-tetraoxacyclotetradecan, 6,6-Dibenzyl-14-crown-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 717,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.51
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5991129
UNSPSC Code:
12352103
€ 717,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
quality
function tested
SMILES string
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
InChI key
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Neutraler Carrier für Li+-Ionen in ionenselektiven PVC-Elektroden mit herausragender Selektivität gegenüber Kalium- und Natriumionen.
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
625719938763112
form
solid
form
-
form
liquid
form
-
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mona N Sweilam et al.
Biosensors & bioelectronics, 150, 111897-111897 (2019-12-02)
Flexible wearable chemical sensors are emerging tools which target diagnosis and monitoring of medical conditions. One of the potential applications of wearable chemical sensors is therapeutic drug monitoring for drugs that have a narrow therapeutic range such as lithium. We
Global Trade Item Number
SKUGTIN
62567-10MG04061832809137
62567-100MG04061832809120