Merck
85795
Supelco
Steilbrustvorlage
Selectophore, for ion-selective electrodes
Synonym(e):
Flasche mit konischer Schulter
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore
Allgemeine Beschreibung
5 ml, mit Glasschliffstopfen NS 12; Borosilikatglas
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Spezialgefäss zur Auflösung der ionenselektiven Membran-Komponenten bei der Herstellung von ionenselektiven Membranen mit Glasplatte (Fluka® 48952) und Glasringen (Fluka 48953, 48954)
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)