Merck
63653
Supelco
Membranstanze
Selectophore
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
mit 4 Stanzmodulen mit einem Innendurchmesser von 3, 5, 7 und 8 mm
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)