Über diesen Artikel
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
form
plan
size
95 mm × 200 mm
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
zur Herstellung von ionenselektiven Membranen mit Glasringen (Kat.-Nrn 48953, 48954) und Steilbrustvorlage (Kat.-Nr. 85795)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Woo-Jae Cho et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(24) (2019-12-19)
In closed hydroponics, fast and continuous measurement of individual nutrient concentrations is necessary to improve water- and nutrient-use efficiencies and crop production. Ion-selective electrodes (ISEs) could be one of the most attractive tools for hydroponic applications. However, signal drifts over
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 48952-1EA-F | 04061833627211 |