Merck
63659
Supelco
Stanzmodul
Selectophore, for ion-selective electrodes
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Qualität
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore
ID
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil, bestehend aus Hülse und Auswurfteil, für Membranstanze (63653)
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)