Fortfahren mit
27088
Chromoionophor III
Selectophore
Synonym(e):
9-(Diethylamino)-5-[(2-octyldecyl)-imino]-benzo[a]phenoxazin, ETH 5350
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H55N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
569.86
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5462368
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Segment
form
solid
SMILES string
CCCCCCCCC(CCCCCCCC)C\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H55N3O/c1-5-9-11-13-15-17-21-30(22-18-16-14-12-10-6-2)29-39-35-28-37-38(33-24-20-19-23-32(33)35)40-34-26-25-31(27-36(34)42-37)41(7-3)8-4/h19-20,23-28,30H,5-18,21-22,29H2,1-4H3/b39-35+
InChI key
ICVAQSQRYBGWQH-IGIMMJHKSA-N
General description
Chromoionophore III (ETH 5350) is a pH sensitive dye, and is ratiometric that is the fluorescence spectrum has two peaks, and the ratio between these peaks changes according to the changing pH levels.
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
ETH 5350 was used for the fabrication of optode membranes, which are sodium selective, used in order to optically determine sodium in pH-buffered human blood plasma.
Assay der Aktivität von Na+ mit einer Solvent polymeren Optodenmembran, hergestellt aus ETH 5350 und Natrium-Ionophor V; Assay auf Ammoniak mit einer Solvent polymeren Optodenmembran basierend auf ETH 5350 und Valinomycin (Kalium Ionophor I)
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
270862489424901
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Magnetic microdrill as a modulated fluorescent pH sensor.
McNaughton
Journal of magnetism and magnetic materials, 293 (1), 696-701 (2005)
Characterization of sodium-selective optode membranes based on neutral ionophores and assay of sodium in plasma.
Seiler K
Clinical Chemistry, 37 (8), 1350-1355 (1991)
A A Galyean et al.
The Analyst, 143(2), 458-465 (2017-12-12)
Nanosensors present a biological monitoring method that is biocompatible, reversible, and nano-scale, and they offer many advantages over traditional organic indicators. Typical ionophore-based nanosensors incorporate nile-blue derivative pH indicators but suffer from photobleaching while quantum dot alternatives pose a potential
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27088-10MG-F04061833277010