Merck
19684
Supelco
Chromoionophor XVII
Selectophore
Synonym(e):
1-Hydroxy-4-[4-(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-naphthalin-2-sulfonsäure Kaliumsalz, GJM-541
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H15KN2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Selectophore
Form
solid
SMILES String
OCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(O)c3ccccc23)S(=O)(=O)O[K]
InChI
1S/C18H16N2O7S2.K/c21-9-10-28(23,24)13-7-5-12(6-8-13)19-20-16-11-17(29(25,26)27)18(22)15-4-2-1-3-14(15)16;/h1-8,11,21-22H,9-10H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b20-19+;
InChIKey
FEQBTLSWGJASRO-RZLHGTIFSA-M
Allgemeine Beschreibung
Chromoionophores are colored ionophores. It consists of two functionally different parts namely ionophore and chromophore; ionophore helps in recognizing ions whereas chromophore transduces a chemical information produced by ionophore-ion interaction.[1]
Anwendung
Der pH Indikator kann kovalent an einen Celluloseträger gebunden werden.[2] Modellverbindung für pH und Kationenindikatorfarbstoffe, welche kovalent an Cellulose gebunden werden können.[3]
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Mohr, O. Wolfbeis
Analytica Chimica Acta, 292, 41-41 (1994)
Complexation of Cationic Species
Crown Ethers; Inoue
Cation Binding by Macrocycles, 465-465 (1990)
G. Mohr
Optical sensors for pH and cations using vinylsulfonyl dye chemistry null