Fortfahren mit
24901
Chlorid-Ionophor II
Selectophore, function tested
Synonym(e):
4,5-Dimethyl-3,6-dioctyloxy-ophenylen-bis-(quecksilber-trifluoracetat), ETH 9009
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H40F6Hg2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
987.78
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
form
powder
quality
function tested
mp
177-179 °C
SMILES string
CCCCCCCCOc1c(C)c(C)c(OCCCCCCCC)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c1[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H40O2.2C2HF3O2.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-19-25-23-17-18-24(22(4)21(23)3)26-20-16-14-12-10-8-6-2;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h5-16,19-20H2,1-4H3;2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
InChI key
UMYVIFNPTFWRLT-UHFFFAOYSA-L
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore employed in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Cl- activity
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
923322489421193
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
quality
function tested
quality
-
quality
-
quality
function tested
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
177-179 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
145889-57-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Investigation of chloride sensitive ISFETs with different membrane compositions suitable for medical applications.
Bratov, Andrey, Natalia Abramova, and Carlos Domi'nguez.
Analytica Chimica Acta, 514, 99-106 (2004)
M. Rothmaier et al.
Analytica Chimica Acta, 271, 135-135 (1993)
S A Baechler et al.
Nature communications, 10(1), 83-83 (2019-01-10)
Mitochondrial topoisomerase IB (TOP1MT) is a nuclear-encoded topoisomerase, exclusively localized to mitochondria, which resolves topological stress generated during mtDNA replication and transcription. Here, we report that TOP1MT is overexpressed in cancer tissues and demonstrate that TOP1MT deficiency attenuates tumor growth
Global Trade Item Number
SKUGTIN
24901-25MG04061825928470