Fortfahren mit
27097
Chromionophor VII
Selectophore
Synonym(e):
9-Dimethylamino-5-[4-(15-butyl-1,13-dioxo-2,14-dioxanonadecyl)-phenylimino]-benzo[a]phenoxazin, ETH 5418
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H57N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
719.95
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Selectophore
Quality Level
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Chromoionophore VII (ETH 5418) is a lipophilic ionophore.
Application
ETH 5418 was used for the designing of fluorescent microspheres.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
H+-selektives Chromoionophor, verwendet für ein Kationentauscher-System für den Nachweis von Blei mit Bleiionophoren
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mass-produced ionophore-based fluorescent microspheres for trace level determination of lead ions.
Telting-Diaz
Analytical Chemistry, 74 (20), 5251-5256 (2002)
Novel potentiometric and optical silver ion-selective sensors with subnanomolar detection limits.
Szigeti Z
Analytica Chimica Acta, 572 (1), 1-10 (2006)
M. Lerchi et al.
Analytical Chemistry, 64, 1534-1534 (1992)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27097-10MG-F04061833276983