Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H14Br4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
661.96
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-645-2
Beilstein/REAXYS Number:
2228548
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Selectophore™
Quality Segment
form
solid
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1\C(c2cc(Br)c(O)c(Br)c2)=C3/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3
InChI
1S/C22H14Br4O4/c1-2-30-22(29)14-6-4-3-5-13(14)19(11-7-15(23)20(27)16(24)8-11)12-9-17(25)21(28)18(26)10-12/h3-10,27H,2H2,1H3
InChI key
SQFXATUXPUCFFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
H+-selective chromoionophore employed in combination with ETH 157 (Fluka® 71733) for the detn. of ammonia in air
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?