Fortfahren mit
20704
Hamilton® Spritze, Luer-Spitze
750LT, volume 0.5 mL, needle size (not included)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass body
needle size
(not included)
feature
without needle Luer tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80801
needle L
, n/a
volume
0.5 mL
compatibility
for use with Hamilton 750LT (Luer tip)
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
207012070320702
material
glass body
material
glass body
material
glass body
material
PTFE tip, glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80801
manufacturer/tradename
Hamilton 80501
manufacturer/tradename
Hamilton 80701
manufacturer/tradename
Hamilton 80601
compatibility
for use with Hamilton 750LT (Luer tip)
compatibility
for use with Hamilton 705LT (Luer tip)
compatibility
for use with Hamilton 725LT (Luer tip)
compatibility
for use with Hamilton 710LT (Luer tip)
volume
0.5 mL
volume
50 μL
volume
250 μL
volume
100 μL
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
feature
without needle Luer tip
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Spritze, Luer-Spitze
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2070404061832873084