Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Material:
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Needle l:
51 mm (2 in.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
KEL-F hub (KF)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 90138
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Kanülen für LT- und TLL-Spritzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?