Fortfahren mit
20803
Hamilton® Kanülen für LT- und TLL-Spritzen
Metal Hub (N), needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Material:
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Needle l:
51 mm (2 in.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22 ga (cone tip, side-port)
feature
Metal Hub (N), cone tip, side port
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 90222
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217472174621741
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
manufacturer/tradename
Hamilton 90222
manufacturer/tradename
Hamilton 90122
manufacturer/tradename
Hamilton 90022
manufacturer/tradename
Hamilton 91022
feature
Metal Hub (N), cone tip, side port
feature
KEL-F hub (KF)
feature
Metal Hub (N)
feature
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2080304061833406250