Merck
21743
Hamilton® Kanülen für LT- und TLL-Spritzen
Kel-F hub (KF), needle size 22s ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
Material:
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Needle l:
51 mm (2 in.)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
22s ga (cone tip, side-port)
feature
Kel-F hub (KF)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 90438
needle L
51 mm (2 in.)
compatibility
for use with Hamilton LT and TLL
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)