Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
General description
- Colorimetric or IR fluorescence (800 nm) imaging
- Reusable up to 3 times
- No organic solvents or phosphoric acid
- Compatible with mass spectrometry
- Room temperature storage—it′s ready when you are
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| quality MQ100 | quality - | quality - | quality - |
Protokolle
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Artikel
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| RSB-30ML | 04061841447351 |
| RSB-1L | 04061841447344 |