Fortfahren mit
S4942
SYPRO Rubin-Protein-Gel-Farbstoff
Synonym(e):
protein gel stain, SYPRO dye
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 201,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.690,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105322
€ 201,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light)
Quality Segment
technique(s)
protein staining: suitable
fluorescence
λex 280,450 nm; λem 610 nm
General description
SYPRO Ruby Protein Gel Stain ist ein sofort einsatzbereiter, hochempfindlicher, lumineszenter Farbstoff für den Nachweis von Proteinen, die durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) getrennt wurden. Dieser speziell für den Einsatz in 2-D PAGE konzipierte Farbstoff, hat sich auch als eine ausgezeichnete Wahl für 1-D PAGE und isoelektrische Fokussierungs-Gele (IEF) erwiesen. SYPRO Ruby Protein Gel Stain erzielt eine Empfindlichkeit vergleichbar mit vielen Silberfärbungs-Techniken. SYPRO Ruby Protein Gel Stain, im Gegensatz zu Silberfärbung:
  • verwendet ein einfaches Färbeprotokoll, ohne die Möglichkeit des "Overstaining"
  • liefert eine linearen Quantifizierungsbereich von über drei Größenordnungen
  • zeigt weniger Protein-Protein-Variabilität
  • färbt Glykoproteine, Lipoproteine, Calcium-bindende Proteine, Fibrilläre Proteine und andere schwer zu färbende Proteine ?
  • färbt keine Fremd-Nukleinsäuren
  • stört nicht bei anschließender Proteinanalyse durch Edman-Sequenzierung oder Massenspektrometrie
Application
Die SYPRO Ruby Proteingelfärbung wird zum Färben von Proteinen nach der Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE) eingesetzt.
Legal Information
SYPRO is a trademark of Thermo-Fisher Scientific, Inc.
Disclaimer
vor Licht schützen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5692RSBS9430
description
-
description
-
description
-
description
10,000 × in DMSO
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
PCR: suitable
fluorescence
λex 280,450 nm; λem 610 nm
fluorescence
λex 300,470 nm; λem 570 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
shelf life
≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light)
shelf life
≥6 mo. (when stored desiccated and protected from light at room temperature, 4 °C or 20 °C.)
shelf life
-
shelf life
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Salve Sybro ruby è utilizzabile per colorare membrane blot PVDF?
    1 answer
    1. Yes, SYPRO Ruby Protein Blot Stain works with both nitrocellulose and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes. For more information, please access the Product Data Sheet which can be found in the DOCUMENTATION section under the 'More Documents' tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/s4942#product-documentation
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/369/103/s4817dat.pdf