Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
technique(s)
protein electrophoresis: suitable, protein staining: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Vorgemischte Lösung eliminiert die Zeit und den Arbeitsaufwand für die Färbelösungsherstellung
- Erhöhte Empfindlichkeit sorgt dafür, dass Proteine in geringen Mengen ??nachgewiesen werden können (schon 5 ng)
- Schnelle Reaktion reduziert die benötigte Zeit für die Färbung und das Spülen signifikant.
- Kein Lösungsmittelabfal, Sie sparen Zeit und Geld durch den Wegfall der Gefahrstoffentsorgung
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein quantification: suitable, western blot: suitable, protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?