Merck
Mobius® Single-Use-Bioreaktoren für das Bioprocessing
Drei Mobius<sup>®</sup>-Single-Use-Bioreaktoren f&uuml;r das Bioprocessing. Mobius®-Breez-Mikrobioreaktor links, Mobius®-3-l-Single-Use-Bioreaktor in der Mitte und Mobius®-iFlex-Bioreaktoren rechts.
Unabhängig davon, ob Sie modulare Single-Use-Bioreaktoren in Ihren aktuellen Prozess integrieren möchten oder prüfen, wie Sie ihre Herstellung flexibler gestalten können, um alle Formen der Upstream-Verarbeitung (Batch-, Fed-Batch- und Perfusionsprozesse) zu nutzen – Produkte und Lösungen der Marke Mobius® können Sie dabei unterstützen, Ihre sich weiterentwickelnden Zellkulturanforderungen zu erfüllen.
Die Produktfamilie der Mobius® Bioreaktoren umfasst Single-Use-Bioreaktoren im Benchtop-Maßstab (2 ml und 3 l) sowie für die Pilot-, klinische Prüfmaterial- und industrielle Herstellung (50 – 2000 l) und bietet Kapazitäten für Zellkulturen ab der frühen Prozessentwicklung bis zur kommerziellen Chargenherstellung.
Mobius® Single-Use-Bioreaktoren umfassen Produkte, mit denen Sie schneller und wirtschaftlicher arbeiten können. Unsere Experten unterstützen Sie während des Prozesses, damit Sie Ihre Ziele erreichen. 
Erfahren Sie mehr über:
Single-Use-Bioreaktoren für Labormaßstab
Mobius®-Breez-Mikrobioreaktor mit Ger&auml;t, Monitor und angebrachtem Zubeh&ouml;r.
Mobius® Breez Mikrobioreaktor
Automatisierte 2-ml-Single-Use-Perfusionszellkulturplattform für schonende, anpassbare und reproduzierbare Zellprozesse. Dieses System kann eine Reihe von Anwendungen wie Zelllinienentwicklung, Medien-Screening und -Optimierung sowie frühe Prozessentwicklung beschleunigen. Mit dem Mobius® Breez Mikrobioreaktor können Sie die Effizienz steigern und die Entwicklungsdauer verkürzen sowie die Kosten gegenüber traditionellen Technologien, die mehr Material verbrauchen, senken.
Vorteile
  • Ermöglicht Perfusionsprozesse zum Erzielen hoher Zelldichten in 2 ml
  • Keine Arbeit von Hand, dank automatisierter Steuerung und Überwachung
  • Betriebsflexibilität ermöglicht die Einsparung von Zeit und Kosten bei der Entwicklung
Mobius®-iFlex-200-l-Bioreaktor im Perfusionsmodus Ein durchsichtiger Zylinder mit gelbem Boden und Deckel, aus dem &uuml;berall durchsichtige Schl&auml;uche ragen.
Mobius® 3 l Single-Use-Bioreaktor
Single-Use-Rührkessel-Bioreaktor für Zellkulturen im Labormaßstab mit Fed-Batch- oder Perfusionsmodus. Kombiniert die Planungssicherheit eines Rührkesseldesigns mit der Flexibilität des Einmalgebrauchs, was ihn zur idealen Lösung für die Zellkulturprozessentwicklung im Labormaßstab macht.
Vorteile
  • Maximiert Laborressourcen durch Eliminieren von tagelangen Stillständen zwischen Experimenten
  • Mit einer Reihe von Steuereinheiten kompatibel, wodurch die Notwendigkeit zum Kauf zusätzlicher Ausrüstung für den Wechsel zu einer Single-Use-Lösung entfällt
  • Vergleichbare Funktionalität, wie gängige Glas-Bioreaktoren
Single-Use-Bioreaktoren für Pilot-, klinischen und kommerziellen Maßstab
Mobius®-iFlex-200-l-Bioreaktor im Perfusionsmodus Vier Maschinen in einer Reihe, verbunden &uuml;ber Schl&auml;uche und Kabel.
Mobius® iFlex Bioreaktoren
Machen Sie Ihren Prozess dank modularer Flexibilität schon heute zukunftssicher.
Starten Sie Ihren Weg zur Bioproduktionsanlage der Zukunft mit Mobius® iFlex Bioreaktoren, einem modularen, perfusionsbereiten Hochleistungs-Bioreaktor der nächsten Generation mit unvergleichlichem Design, das besonders hohe Zelldichten unterstützt.
Die neuen Mobius®-iFlex-Bioreaktoren bilden ein skalierbares Sortiment aus Rührkessel-Bioreaktoren, die Einwegbeutel mit höherer Festigkeit aus unserer innovativen Ultimus®-Folie nutzen. Perfusionsanwendungen werden durch Integration einer Perfusionssäule, die Cellicon® Filteranordnungen zum Rückhalten von Zellen in dem Bioreaktorgefäß beim Entfernen von verbrauchten Medien nutzt, mit Leichtigkeit unterstützt.
Vorteile
  • Hohe Leistung dank verbessertem Mischen und Sauerstofftransfer
  • Flexibilität zum Durchführen von Batch-, Fed-Batch- und
    Perfusionsprozessen
  • Skalierbarkeit von 50 l bis 2000 l
Zugehörige Produktinformationen
  • Data Sheet: Mobius® Breez Microbioreactor
    The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes. The system is capable of accelerating a range of applications such as cell line development, media screening and optimization, and early process development.
  • Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
    The Mobius® iFlex Bioreactor is a scalable family of single-use bioreactors, ranging from 50 L to 2000 L and suitable for process development and commercial manufacturing.
  • Application Note: Scalability from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactor
    Properly scaling from Mobius® 3 L Single-Use Bioreactors to Mobius® iFlex Bioreactors for intensified processes is highly dependent on maintaining mixing, oxygenation, nutrient, and process control.
  • Data Sheet: Mobius® CellReady 3 L Bioreactor
    The Mobius® CellReady 3 L bioreactor is a convenient and cost-effective tool for the culture of clinical grade human mesenchymal stem cells (hMSCs). Popular multi-layer flatbed culture expansion techniques are cumbersome, time consuming and do not allow a constant monitoring of cells during the manufacturing process.
  • Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
    We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Informationen anfragen
Reliance-Serviceplan für Ihr System gilt nicht für den Mobius® 3 l Bioreaktor