Fortfahren mit
1.06050
Dichlormethan
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
DCM, Methylenchlorid, Methylendichlorid, Methylenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contains
~50 ppm 2-Methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
22 %
impurities
≤0.00002% Free chlorine (as Cl), ≤0.0001% Chloride (Cl), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0002 meq/g Titrable acid, ≤0.005% Carbon tetrachloride (GC), ≤0.005% Chloroform (GC), ≤0.01% Water, ≤0.02% Ethanol (GC), ≤0.1% Methanol (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Mo: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE-Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE-Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur.) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Titrierbare Säure: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,324 - 1,326 C
Siedepunkt: 39 - 42 °C
Freies Chlor (als Cl): ≤ 0,00002 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0001 %
Mit H₂SO₄ verfärbbare Anteile: ≤ 100 Hazen
Chloroform (GC): ≤ 0,005 %
Ethanol (GC): ≤ 0,02 %
Methanol (GC): ≤ 0,1 %
Tetrachlorkohlenstoff (GC): ≤ 0,005 %
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 0,002 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Mo (Molybdän): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Stabilisiert mit etwa 50 ppm 2-Methyl-2-buten.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DX08351.060491.00668
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
20 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106050250004022536072319
106050601004022536072333
106050619004022536759456
106050602504022536072340
106050100004022536072296
106050400004022536971056
106050500504054839606663
106050919004022536072364
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf