Fortfahren mit
1.00668
Dichlormethan
for gas chromatography MS SupraSolv®
Synonym(e):
Methylenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,10
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
€ 77,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® MS ist für die Verwendung bei der Gaschromatografie in Kombination mit massenspektrometrischem Nachweis konzipiert. SupraSolv®-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Application
Wird für die Extraktion und GC-Analyse mit MS-Nachweis verwendet.
Wird außerdem für die Analyse von Folgendem eingesetzt:
  • polychlorierte Dibenzodioxine und polychlorierte Dibenzofurane (PCDD/F) in Lebensmittel- und Wasserproben
  • polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) in Lebensmitteln
Analysis Note
Verdunstungszahl: 1,9
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.060541.060441.06048
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.01% Water
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100668100004027269317102
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged in glass bottles.