Fortfahren mit
1.06009
Methanol
≥99.9% (GC), reagent grade, ACS reagent, for extraction and analytical purposes, EMSURE®, reag. Ph. Eur., reag. ISO
Synonym(e):
Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfassendsten Produktspezifikationen. Wir deklarieren unsere EMSURE Produktreihe gemäß der ACS, dem Reagenzienteil der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) und ISO-Standards.
Application
Methanol kann als Lösungsmittel für folgende Extraktionen verwendet werden
  • Bioaktive Verbindungen in Flaschenkürbis mit Gaschromatographie-Massenspektrometrie.
  • Antioxidanzien in Lotusrhizom durch Zentrifugation.
Es kann auch als Reaktant in der direkten Synthese von Dimethylcarbonat aus CO2 eingesetzt werden.
Features and Benefits
  • Die weltweit umfassendsten Spezifikationen
  • Auf bis zu 70 Parameter getestet
  • Außergewöhnliche Reinheit
  • Sehr niedrige Grenzwerte
  • Größere Genauigkeit und Kontrolle der Analysen
  • Optimiert für höchst kritische und anspruchsvolleAnalysen
  • Ideal für die Methodenentwicklung
  • Keine Interferenz oder Kontamination aufgrund vonunbekannten Verunreinigungen
Analysis Note
Verdunstungszahl: 1,9
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MX0485MX04871.06008
Methanol Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
MX0485
Methanol
Methanol anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
MX0487
Methanol
Methanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.06008
Methanol
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, reagent grade
grade
ACS reagent, anhydrous, reagent grade
grade
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Artikel
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Marta B Fernandes et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 335-335 (2020-06-26)
Recent evidence suggests that neural stem cell (NSC) fate is highly dependent on mitochondrial bioenergetics. Tauroursodeoxycholic acid (TUDCA), an endogenous neuroprotective bile acid and a metabolic regulator, stimulates NSC proliferation and enhances adult NSC pool in vitro and in vivo.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106009601004022536071367
106009500504054839606656
106009251104022536071343
106009101104022536532264
106009400004027269430016
106009250004022536071329
106009902504022536071381
106009918004022536071404
106009500004022536646220
106009602504022536071374
106009100004022536071299
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf