Merck
1.06008
SAFC
Methanol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Methylalkohol
Größe auswählen
1 L
€ 33,00
2.5 L
€ 47,00
10 L
€ 332,00
25 L
€ 439,00
180 L
Anfragen
190 L
Anfragen
950 L
Anfragen
€ 33,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 33,00
2.5 L
€ 47,00
10 L
€ 332,00
25 L
€ 439,00
180 L
Anfragen
190 L
Anfragen
950 L
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
Beilstein:
1098229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-659-6
€ 33,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Agentur
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Dampfdruck
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
725 °F
Expl.-Gr.
36 %
Methode(n)
API processing | polymorph screening: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
Kinematische Viskosität
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 9.7 °C
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Methanol wird als Lösungsmittel in einer Vielzahl von pharmazeutischen Herstellungsprozessen eingesetzt, zum Beispiel als Tablettenbeschichtungen oder für die Mikrosphärenproduktion.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6