Fortfahren mit
1.04727
Isooctan
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
2,2,4-Trimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, Isobutyltrimethylmethan, iso-Octan, Isooctan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
208-759-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.9 (vs air)
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
745 °F
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
transmittance
250-420 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
transition temp
flash point -12 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Behavior of acetyl modified amino acids in reverse micelles: a non-invasive and physiochemical approach: In dieser Studie wird Isooctan in reversen Mizellen verwendet, um das Verhalten von Acetyl-modifizierten Aminosäuren zu untersuchen. Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle von Isooctan bei der Ermöglichung nicht invasiver und physikochemischer Analysen und unterstreichen seine Bedeutung in der analytischen Chemie und biochemischen Untersuchungen (Mehta et al., 2007).
  • Nonionic surfactants: a key to enhance the enzyme activity at cationic reverse micellar interface: Die Forschungsarbeit untersucht den Einsatz von Isooctan bei der Bildung kationischer reverser Mizellen mit nichtionischen Tensiden zur Verstärkung der Enzymaktivität. Die Wirksamkeit von Isooctan unterstreicht in diesem Zusammenhang seinen Wert in der Biokatalyse und in enzymatischen Untersuchungen (Shome et al., 2007).
  • Lecithin organogels used as bioactive compounds carriers. A microdomain properties investigation: Diese Studie untersucht die Anwendung von Isooctan in Lecithin-Organogelen für den Transport bioaktiver Verbindungen. Die Rolle von Isooctan bei der Stabilisierung der Mikrodomänen innerhalb der Organogele ist entscheidend für ihre Wirksamkeit in Arzneimittelverabreichungssystemen (Avramiotis et al., 2007).
  • Switching electrical conductivity in an AOT-isooctane-water microemulsion through photodimerization of solubilized N-methyl-2-quinolone: Diese Forschungsarbeit zeigt die Verwendung von Isooctan in AOT-Wasser-Mikroemulsionen, um die elektrische Leitfähigkeit durch Photodimerisierung zu ändern. Die Studie unterstreicht den Nutzen von Isooctan bei der Entwicklung reaktionsfähiger Materialien für fortschrittliche chemische und physikalische Anwendungen (Bufe und Wolff, 2006).
  • Photochromism of crown ethers with incorporated azobenzene moiety: Isooctan wird zur Untersuchung des Photochromie von Kronenethern mit Azobenzol-Gruppen verwendet. Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle von Isooctan bei der Ermöglichung der Untersuchung photoreaktiver Materialien, die für die Materialwissenschaft und die Photochemie relevant sind (Janus und Sworakowski, 2005).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.216271.04717PHR1915
grade
ACS reagent
grade
synthesis grade
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.01% Water, ≤0.005% Sulfur compounds (as S)
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
impurities
-
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isooctan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104727100004022536054117
104727602504022536054162
104727601004022536054155
104727250004022536054131
104727400004027269430078
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf