Fortfahren mit
1.04717
Isooctan
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
2,2,4-Trimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan, Isobutyltrimethylmethan, iso-Octan, Isooctan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 346,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.23
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
208-759-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1696876
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
98-99 °C (lit.)
Vapor pressure:
41 mmHg ( 21 °C)
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
41 mmHg ( 21 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
745 °F
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥50%, 220 nm, ≥80%, 245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
transition temp
flash point -12 °C
density
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, Acidität und Alkalität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Application
  • Spectral Investigations of Fluorescence Tracers in Automotive and Aviation Fuels under Cryogenic Conditions: Diese Studie beschreibt den Einsatz von Isooctan zur Untersuchung des Verhaltens von Kraftstoffen bei niedrigen Temperaturen, um die Kraftstoffleistung und -sicherheit in der Automobil- und Luftfahrtindustrie zu verbessern (Koegl et al., 2024).
  • Versatile Application of TiO2@PDA Modified Filter Paper for Oily Wastewater Treatment: Diese Studie beschreibt die Verwendung von Isooctan bei der Bewertung der Effizienz innovativer Materialien, die für Umweltanwendungen entwickelt wurden, insbesondere zur Behandlung ölhaltiger Abwässer und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von Industrieprozessen (Zhao et al., 2023).
  • Characterization and Pilot-Scale Application of the ZMS-2 Serine Protease with Novel Properties for the Eco-friendly Leather Processing: In dieser Studie wird Isooctan bei der Extraktion und Charakterisierung von Enzymen verwendet, mit denen die Umweltauswirkungen der Lederverarbeitung erheblich reduziert werden können, um die nachhaltige industrielle Produktion einen Schritt voran zu bringen (Khan et al., 2023).
  • Rapid Construction of Caffeic Acid/p-Phenylenediamine Antifouling Hydrophilic Coating on a PVDF Membrane for Emulsion Separation: Diese Studie untersucht die Rolle von Isooctan bei der Entwicklung fortschrittlicher Beschichtungslösungen für die Umwelttechnik, die die Effizienz und Langlebigkeit von Filtern in Trennungsprozessen verbessern (Tong et al., 2023).
Features and Benefits
Sättigungskonzentration in der Luft: 239 g/m3 (20 °C)
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,01 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 210 nm): ≥ 50 %
Durchlässigkeit (bei 220 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 245 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.04718PHR1915TX1390
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
expl. lim.
6 %
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
vapor density
3.9 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isooctan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf